Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln., Ready-to-Use, high sensitivity, Thermo Scientific Chemicals
Descrizione
TMB is a substrate for horseradish peroxidase. Recommended for ELISA (microwell) procedures,3,3?,5,5?-Tetramethylbenzidine has been used in a study to demonstrate that by measuring substrate absorption values off the absorption maximum, the measuring range of any immunoenzymometric assay can be extended significantly without jeopardizing assay characteristics. 3,3?,5,5?-Tetramethylbenzidine has also been used in a study to understand the formation of CuS concave superstructures with peroxidase-like activity.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
General Description
• TMB is an aromatic amine that acts as a hydrogen donor in horseradish peroxidase-catalyzed reactions
• The transfer of hydrogen results in a blue stain associated with the target of interest
• This pH-dependent color change can be confirmed using spectrophotometric methods
• TMB is commonly used in immunohistochemistry; TMB is light-sensitive, and all applications should be performed in the dark
Application
• TMB is suitable for immunohistochemistry and immunocytochemistry applications including ELISA and cell and tissue staining
Specifica
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln. |
| Nota nome | Ready-to-Use, high sensitivity |
| Colore | Yellow |
| Quantità | 125 mL |
| Numero UN | UN2810 |
| Beilstein | 2808541 |
| Informazioni di solubilità | Insoluble in water. Soluble in organic solvents such as DMSO,96 % Ethanol,Acetone,Chloroform,Toluene. |
| Peso formulazione | 240.35 |
| Forma fisica | Liquid |
Safety and Handling
- 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine solution, Ready-to-Use, high sensitivity
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Acetone, Hydrogen peroxide