Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln., Ready-to-Use, precipitating, high sensitivity, Thermo Scientific Chemicals
Beschreibung
Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Excellent colorimetric substrate for detection of horseradish peroxidase labelled probes and is used with peroxidase and peroxidase-coupled systems, particularly in ELISA techniques, blue result
Spezifikation
Spezifikation
| Materiale o nome chimico | 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine soln. |
| Nota nome | Ready-to-Use, precipitating, high sensitivity |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Odore | Alcohol-like |
| Quantità | 500 mL |
| Numero UN | UN2810 |
| Beilstein | 2808541 |
| Peso formulazione | 240.35 |
| Forma fisica | Liquid |
Sicherheit und Handhabung
- 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine solution, Ready-to-Use, precipitating, high sensitivity
- Pericolo
- Tossicità acuta Categoria 3
- Tossicità acuta Categoria 4
- Liquido infiammabile Categoria 3
- Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 1
- H226-Liquido e vapori infiammabili.
- H302-Nocivo se ingerito.
- H312-Nocivo per contatto con la pelle.
- H331-Tossico se inalato.
- H370-Provoca danni agli organi.
- EUH066-L'esposizione ripetuta può provocare secchezza o screpolature della pelle.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P311-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/ .
- MIXTURE LIST-Contain: Methanol, Acetone, 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine, Hydrogenperoxide