Learn More
3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine, TRC
Codice prodotto. 30455719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
10 g
25 g
Dimensione della confezione:
10g
1g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30455719 1 g 1g
30453025 25 g -
30449190 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30455719 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT8895401G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 54827-17-7
Formula molecolare C16 H20 N2
Molecular Weight (g/mol) 240.34
Sinonimo [1,1'-Biphenyl]-4,4'-diamine, 3,3',5,5'-tetramethyl- (9CI, ACI), 3,3',5,5'-Tetramethyl[1,1'-biphenyl]-4,4'-diamine (ACI), Benzidine, 3,3',5,5'-tetramethyl- (6CI), 3,3',5,5'-Tetramehylbenzidine, 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-diaminobiphenyl, 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine, 3,3',5,5'-Tetramethylbiphenyl-4,4'-diamine, 3,5,3',5'-Tetramethylbenzidine, 4,4'-Diamino-3,3',5,5'-tetramethyl-1,1'-biphenyl, BM blue, ColorBurst Blue, Enhanced K-Blue, K-Blue, K-Blue Max, Sure Blue TMB, TMB, TMB Blotting Plus, TMB substrate
IUPAC Name 4-(4-amino-3,5-dimethylphenyl)-2,6-dimethylaniline
SMILES Cc1cc(cc(C)c1N)c2cc(C)c(N)c(C)c2
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3',5,5'-Tetramethylbenzidine
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C16H20N2/c1-9-5-13(6-10(2)15(9)17)14-7-11(3)16(18)12(4)8-14/h5-8H,17-18H2,1-4H3
Peso formulazione 240.1626