Learn More
3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde, 95%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10081114 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10081114 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10081114 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399660010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3, 5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
CAS 81028-92-4
Punto di fusione 48°C to 55°C
Punto d'infiammabilità >110°C
Intervallo percentuale saggio 94% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C13H8Cl2O2
Formula lineare Cl2CH3OC6H4CHO
Numero MDL MFCD00003355
Quantità 1 g
Sinonimo 3-3,5-dichlorophenoxy benzaldehyde, 3-3,5-dichorophenoxy benzaldehyde, m-3,5-dichlorophenoxy benzaldehyde, 3,5-dichloro-3'-formyldiphenyl ether, benzaldehyde,3-3,5-dichlorophenoxy, benzaldehyde, 3-3,5-dichlorophenoxy, pubchem16379, acmc-20anl8, timtec-bb sbb003061, 3-3?5-dichlorophenoxy benzaldehyde
InChI Key BISWHYILBVQCRA-UHFFFAOYSA-N
SMILES ClC1=CC(OC2=CC=CC(C=O)=C2)=CC(Cl)=C1
IUPAC Name 3-(3,5-dichlorophenoxy)benzaldehyde
Molecular Weight (g/mol) 267.11
PubChem CID 688050
Peso formulazione 267.11
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3-(3,5-Dichlorophenoxy)benzaldehyde
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.