Learn More
3,3',5-Triiodo-L-thyronine, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11946891 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
11946891 1 g Bottiglia in vetro 1g
11956891 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11946891 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 437260010
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 28-07-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6893-02-3
Formula molecolare C15H12I3NO4
Molecular Weight (g/mol) 650.97
InChI Key AUYYCJSJGJYCDS-UHFFFAOYNA-N
ChEBI CHEBI:18258
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 3', 5-Triiodo-L-thyronine
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 234°C to 238°C
Colore White to Yellow
Perdita all'essiccatura 0.5% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 1 g
Indice di Merck 15,5565
Rotazione specifica +18°C to +28°C (20°C, 589nm) (c = 2, ethanol/0.5N HCl(4:1))
Sinonimo liothyronine, triiodothyronine, 3,3',5-triiodo-l-thyronine, liothyronin, tresitope, 3,5,3'-triiodothyronine, l-liothyronine, triothyrone, liothyroninum, liotironina
SMILES C1=CC(=C(C=C1OC2=C(C=C(C=C2I)CC(C(=O)O)N)I)I)O
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
PubChem CID 5920
Peso formulazione 650.97
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3',5-Triiodo-L-thyronine
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.