Learn More
3,3',5-Triiodo-L-thyronine, TRC
Codice prodotto. 30009719
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009719 500 mg 500mg
30004472 250 mg 250mg
30010667 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30009719 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT795380500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 03-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 6893-02-3
Formula molecolare C15 H12 I3 N O4
Molecular Weight (g/mol) 650.97
Sinonimo Liothyronine, L-Tyrosine, O-(4-hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-, Alanine, 3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]-, L- (8CI), Thyronine, 3,3',5-triiodo-, L- (6CI), O-(4-Hydroxy-3-iodophenyl)-3,5-diiodo-L-tyrosine, 3,3',5-Triiodo-L-thyronine, 3,3',5-Triiodothyronine, 3,5,3'-Triiodothyronine, 4-(4-Hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenylalanine, Cyronine, L-3,3',5-Triiodothyronine, L-Liothyronine, L-T3, L-Triiodothyronine, Liothyronin, NSC 80203, T3, T3 (Hormone), T3 (amino acid), Tresitope, Triiodo-L-thyronine, Triiodothyronine, Tri-iodothyronine
IUPAC Name (2S)-2-amino-3-[4-(4-hydroxy-3-iodophenoxy)-3,5-diiodophenyl]propanoic acid
SMILES N[C@@H](Cc1cc(I)c(Oc2ccc(O)c(I)c2)c(I)c1)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3',5-Triiodo-L-thyronine (T3)
Note sul grado di purezza HPLC
InChI Formula InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1
Quantità 500 mg
Peso formulazione 650.79
Percent Purity >95%
Shipping Condition Room Temperature