Learn More
3,3',5-Triiodo-L-thyronine, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,3',5-Triiodo-L-thyronine (T3) |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H12I3NO4/c16-9-6-8(1-2-13(9)20)23-14-10(17)3-7(4-11(14)18)5-12(19)15(21)22/h1-4,6,12,20H,5,19H2,(H,21,22)/t12-/m0/s1 |
| Quantità | 100 mg |
| Peso formulazione | 650.79 |
| Percent Purity | >95% |
| Shipping Condition | Room Temperature |