Learn More
3,3,5-Trimethylcyclohexanone, TRC
Codice prodotto. 30409328
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30409328 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30409328 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCT2358661G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3,5-Trimethylcyclohexanone
CAS 873-94-9
Formula molecolare C9H16O
Quantità 1 g
Sinonimo (±)-Dihydroisophorone, 3,3,5-Trimethyl-1-cyclohexanone, Dihydroisophorone
InChI Formula InChI=1S/C9H16O/c1-7-4-8(10)6-9(2,3)5-7/h7H,4-6H2,1-3H3
SMILES CC1CC(=O)CC(C)(C)C1
IUPAC Name 3,3,5-trimethylcyclohexan-1-one
Molecular Weight (g/mol) 140.22
Peso formulazione 140.1201