Learn More
Alfa Aesar™ 3-(3-Benzyloxy-4-methoxyphenyl)propionic acid, 96%
Marca:  Alfa Aesar™ H33108.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 36418-96-9 Peso : 0.00100kg
Quantità 1g
Codice prodotto. 15445897
  • 38.88€ / 1g
In stock, pronto per la spedizione: 1
Identificatori chimici
36418-96-9
286.327
SZORHBHYQVTEEP-UHFFFAOYSA-N
9971231
COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OCC2=CC=CC=C2
C17H18O4
MFCD00227803
3-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl propanoic acid, 3-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl propionic acid, 3-benzyloxy-4-methoxybenzenepropionic acid
3-(4-methoxy-3-phenylmethoxyphenyl)propanoic acid
Specifica
3-(3-Benzyloxy-4-methoxyphenyl)propionic acid
1g
C17H18O4
3-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl propanoic acid, 3-3-benzyloxy-4-methoxyphenyl propionic acid, 3-benzyloxy-4-methoxybenzenepropionic acid
COC1=C(C=C(C=C1)CCC(=O)O)OCC2=CC=CC=C2
286.327
286.33
121°C to 124°C
36418-96-9
MFCD00227803
SZORHBHYQVTEEP-UHFFFAOYSA-N
3-(4-methoxy-3-phenylmethoxyphenyl)propanoic acid
9971231
96%
Videos
SDS Documenti
Certificati