Learn More
3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid, 96%
Codice prodotto. 15436787
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15436787 5 g 5g
15446787 250 mg 250mg
15426787 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15436787 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33899.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 57668-34-5 | C16H16O3 | 256.301 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 57668-34-5
Formula molecolare C16H16O3
Molecular Weight (g/mol) 256.301
Numero MDL MFCD09258905
InChI Key HVXOYUOKPLHWNU-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3-benzyloxy phenyl propanoic acid, benzenepropanoic acid, 3-phenylmethoxy, 3-3-benzyloxy-phenyl-propanoic acid, 3-3-benzyloxy phenyl propionic acid, 3-3-phenylmethyl oxy phenyl propanoic acid
PubChem CID 21938504
IUPAC Name 3-(3-phenylmethoxyphenyl)propanoic acid
SMILES C1=CC=C(C=C1)COC2=CC=CC(=C2)CCC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[3-(Benzyloxy)phenyl]propionic acid
Punto di fusione 83°C to 85°C
Quantità 5 g
Peso formulazione 256.3
Percent Purity 96%