Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass Sedimentation Cone
Codice prodotto. 10441093
Cambia vista
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
1000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Capacità (sistema metrico) Dimensione della confezione
10441093 1000 mL Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10441093 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 05670001
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.00€
    134.46€ / pezzi 1
    Risparmia 55.54€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 18-12-2026
Specifica
Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Materiale Borosilicate Glass (3.3)
Tipo Sedimentation Cone
Certificazione/Conformità DIN 12672
Quantità 1 Pack