Learn More
Lenz Laborglasinstrumente™ 3.3 Borosilicate Glass Tab
Codice prodotto. 10352941
Cambia vista
Click to view available options
Foro spina:
6 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Foro spina Dimensione della confezione
10352941 6 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10352941 Fornitore Lenz Laborglasinstrumente™ N. del fornitore 02802906
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    102.00€
    71.45€ / pezzi 1
    Risparmia 30.55€
    29% Sconto
Spedizione stimata: 22-12-2026
Specifica
Tipo Tab
Foro spina 6 mm
Materiale Borosilicate Glass
Include Solid Glass plug and screw thread retaining device