Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes
Use round-bottom 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes for laboratory needs when heat resistance is critical. These disposable test tubes are thick-walled and autoclavable.
Marca:  DWK Life Sciences A620025001221
Dettagli aggiuntivi : Peso : 0.80000kg
Codice prodotto. 11832363
  • 42.35€ / pezzi 50
Spedizione stimata: 22-04-2024
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Descrizione
  • Disposable
  • Borosilicate glass
  • Excellent resistance to temperature changes
  • Autoclavable
Specifica
Specifica
Test Tube
Round bottom
50Pack
25 mm
200 mm