Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ Provetta in vetro borosilicato 3.3
Descrizione
- Disposable
- Borosilicate glass
- Excellent resistance to temperature changes
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Fondo rotondo |
| Lunghezza (sistema metrico) | 130 mm |
| Imballaggio | Confezione da 100 |
| Diametro (sistema metrico) | 16 mm |
| Product Type | Provetta per analisi |