Learn More
DWK Life Sciences Kimble Chase™ 3.3 Borosilicate Glass Test Tubes
Descrizione
- Disposable
- Borosilicate glass
- Excellent resistance to temperature changes
- Autoclavable
Specifica
Specifica
| Tipo di design | Round bottom |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Imballaggio | 100Pack |
| Diametro (sistema metrico) | 20 mm |
| Product Type | Test Tube |