Learn More
BRAND™ BLAUBRAND™ Class A Volumetric Flask with Flanged Rim
Manufactured from Borosilicate Glass and complies with DIN EN ISO 1042 standards.BRAND™ Blaubrand™ Class A Volumetric Flask with Flanged Rim prevents slippage when suspended by a clamp. Batch number and individual certificate included. DakkS calibration certificate available upon request.
25.60€ - 56.40€
Specifica
Calibrazione | Calibrated To Contain |
---|---|
Certificazione/Conformità | DIN EN ISO 1042, DakkS calibration certificate available upon request. |
Colore | Clear |
Materiale | Borosilicate Glass |
Classe | A |
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Limite di errore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Limite di errore | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||||
11663199
|
BRAND™
37045 |
10 mL | ±0.04 mL |
25.60€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
12693566
|
BRAND™
37046 |
20 mL | ±0.04 mL |
26.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11808361
|
BRAND™
37047 |
25 mL | ±0.04 mL |
26.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11818361
|
BRAND™
37048 |
50 mL | ±0.06 mL |
28.90€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 28-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11828361
|
BRAND™
37049 |
100 mL | ±0.10 mL |
32.50€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11838361
|
BRAND™
37050 |
200 mL | ±0.15 mL |
43.70€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11708148
|
BRAND™
37051 |
250 mL | ±0.15 mL |
44.40€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 13-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
11848361
|
BRAND™
37052 |
500 mL | ±0.25 mL |
56.40€
pezzi 2 |
Spedizione stimata: 06-06-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
10303631
|
BRAND™
37053 |
1000 mL | ±0.4 mL |
44.65€
Pezzo |
Spedizione stimata: 14-05-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||||
Descrizione
- Manufactured from Borosilicate Glass.
- Beaded rim prevents slippage when suspended by a clamp.
- Complies with DIN EN ISO 1042 standards.
- Calibrated to contain (TC, In.)
- Batch number and individual certificate included.
- Dakks calibration certificate available upon request.
Specifica
Calibrated To Contain | |
Clear | |
A |
DIN EN ISO 1042, DakkS calibration certificate available upon request. | |
Borosilicate Glass |