Learn More
3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole 97+%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10700374
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10700374 1 g Amber Glass Bottle 1g
10299372 250 mg Amber Glass Bottle 250mg
11326835 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10700374 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC39108DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 07-12-2026
Identificatori chimici
CAS 253273-90-4
Formula molecolare C10H9BrN2O
Molecular Weight (g/mol) 253.099
InChI Key CERZNQPNTHWEAD-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-3-bromomethylphenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazole, 3-5-methyl-1,2,4-oxadiazol-3-yl benzyl bromide, 1,2,4-oxadiazole,3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl, 3-3-bromomethyl phenyl-5-methyl-1,2,4-oxadiazol
PubChem CID 7060548
IUPAC Name 3-[3-(bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1,2,4-oxadiazole
SMILES CC1=NC(=NO1)C2=CC(=CC=C2)CBr
Specifica
Materiale o nome chimico 3-[3-(Bromomethyl)phenyl]-5-methyl-1, 2, 4-oxadiazole
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 253.1
Percent Purity 97%