Learn More
3-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Specifica
Materiale o nome chimico | 3-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole |
CAS min. % | 96.5 |
CAS max % | 100.0 |
Intervallo percentuale saggio | 97% |
Imballaggio | Amber Glass Bottle |
Quantità | 5 g |
Peso formulazione | 237.1 |
Percent Purity | 97% |