Learn More
3-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 10062314
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Amber Glass Bottle
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10062314 1 g Amber Glass Bottle 1g
10051984 5 g Amber Glass Bottle 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10062314 Fornitore Thermo Scientific Maybridge N. del fornitore CC60610DA
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-08-2026
Aggiungi al carrello
Identificatori chimici
CAS 425379-68-6
Formula molecolare C10H9BrN2
Molecular Weight (g/mol) 237.10
Numero MDL MFCD09065008
InChI Key PNVHBUUFMMMKBR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3-3-bromophenyl-1-methyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl-1-methylpyrazole, 1h-pyrazole,3-3-bromophenyl-1-methyl
PubChem CID 22329555
IUPAC Name 3-(3-bromophenyl)-1-methylpyrazole
SMILES CN1C=CC(=N1)C1=CC(Br)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3-Bromophenyl)-1-methyl-1H-pyrazole
CAS min. % 96.5
CAS max % 100.0
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Amber Glass Bottle
Quantità 1 g
Peso formulazione 237.1
Percent Purity 97%