Learn More
Alfa Aesar™ 3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole, 98%
Marca: Alfa Aesar™ H50438.03
Dettagli aggiuntivi : CAS : 149739-65-1 Peso : 0.00100kg
Quantità | 1g |
---|
Identificatori chimici
149739-65-1 | |
223.073 | |
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N | |
2735613 | |
C1=CC(=CC(=C1)Br)C2=CC=NN2 |
C9H7BrN2 | |
MFCD01940433 | |
3-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl pyrazole, 3-3-bromophenyl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1h-pyrazol-3-yl benzene, 5-3-bromophenyl pyrazole, acmc-1c2w8, ksc494i0r | |
5-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole |
Specifica
3-(3-Bromophenyl)-1H-pyrazole | |
149739-65-1 | |
MFCD01940433 | |
NVRXIZHZQPRBKL-UHFFFAOYSA-N | |
5-(3-bromophenyl)-1H-pyrazole | |
2735613 | |
98% |
1g | |
C9H7BrN2 | |
3-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromophenyl-1h-pyrazole, 5-3-bromo-phenyl-1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl pyrazole, 3-3-bromophenyl-2h-pyrazole, 1h-pyrazole, 3-3-bromophenyl, 1-bromo-3-1h-pyrazol-3-yl benzene, 5-3-bromophenyl pyrazole, acmc-1c2w8, ksc494i0r | |
C1=CC(=CC(=C1)Br)C2=CC=NN2 | |
223.073 | |
223.07 |