Learn More
3,3'-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin), 99%
Codice prodotto. 10460641 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10460641 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10460641 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 404050050
Follow the Workflow - Explore the Savings
Usa il codice promozionale 27967
Visualizza tutte le promozioni
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 63226-13-1 | C27H28N2O5 | 460.52 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3′-Carbonylbis(7-diethylaminocoumarin)
Nota nome 99%
CAS 63226-13-1
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 214.0°C
Colore Yellow to Orange
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98.5% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C27H28N2O5
Numero MDL MFCD00050047
Quantità 5 g
Sinonimo 3,3'-carbonylbis 7-diethylaminocoumarin, 3,3'-carbonylbis 7-diethylamino-2h-chromen-2-one, 2h-1-benzopyran-2-one, 3,3'-carbonylbis 7-diethylamino, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxochromene-3-carbonyl chromen-2-one, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxochromen-3-yl carbonyl chromen-2-one, 3,3'-carbonyl-bis-7-diethylaminocoumarin, 2h-1-benzopyran-2-one, 3,3-carbonylbis 7-diethylamino, 7-diethylamino-3-7-diethylamino-2-oxo-2h-chromen-3-yl carbonyl-2h-ch romen-2-one
InChI Key SANIRTQDABNCHF-UHFFFAOYSA-N
SMILES CCN(CC)C1=CC2=C(C=C1)C=C(C(=O)O2)C(=O)C3=CC4=C(C=C(C=C4)N(CC)CC)OC3=O
IUPAC Name 7-(diethylamino)-3-[7-(diethylamino)-2-oxochromene-3-carbonyl]chromen-2-one
Molecular Weight (g/mol) 460.52
PubChem CID 113160
Peso formulazione 460.52
Percent Purity 99%
Forma fisica Crystalline Powder