Learn More
3-(3-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea, TRC
Codice prodotto. 30133962
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
500mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30133962 500 mg 500mg
30135840 1 g 1g
30010025 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30133962 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCC609785500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 587-34-8
Formula molecolare C9H11ClN2O
Molecular Weight (g/mol) 198.65
Sinonimo 3-(m-chlorophenyl)-1,1-dimethyl-Urea, N'-(3-Chlorophenyl)-N,N-dimethylurea, 1-(3-Chlorophenyl)-3,3-dimethylurea, 1-m-Chlorophenyl-3,3-dimethylurea, C 2034 N,N-Dimethyl-N'-3-chlorophenylurea, N-(3-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea, N-(m-Chlorophenyl)-N',N'-dimethylurea
IUPAC Name 3-(3-chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
SMILES O=C(N(C)C)NC1=CC(Cl)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3-(3-Chlorophenyl)-1,1-dimethylurea
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C9H11ClN2O/c1-12(2)9(13)11-8-5-3-4-7(10)6-8/h3-6H,1-2H3,(H,11,13)
Peso formulazione 198.056