Learn More
3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile, 97%, Thermo Scientific™
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3-(3-Chlorophenyl)-3-oxopropanenitrile |
| CAS min. % | 97.0 |
| Intervallo percentuale saggio | 97% |
| Imballaggio | Amber Glass Bottle |
| Formula lineare | ClC6H4C(O)CH2CN |
| Quantità | 1 g |
| Peso formulazione | 179.61 |
| Percent Purity | 97% |