Learn More
3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate |
| Quantità | 1 g |
| InChI Formula | InChI=1S/C32H58N2O7S/c1-21(8-11-29(38)33-14-6-15-34(4,5)16-7-17-42(39,40)41)24-9-10-25-30-26(20-28(37)32(24,25)3)31(2)13-12-23(35)18-22(31)19-27(30)36/h21-28,30,35-37H,6-20H2,1-5H3,(H-,33,38,39,40,41)/t21-,22+,23-,24-,25+,26+,27-,28+,30+,31+,32-/m1/s1 |
| Peso formulazione | 614.3965 |