Learn More
3,3'-Diaminobenzophenone, 90%
Codice prodotto. 11327246
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11327246 5 g 5g
11317246 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11327246 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L09128.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 21-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 611-79-0 | C13H12N2O | 212.25 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 611-79-0
Formula molecolare C13H12N2O
Molecular Weight (g/mol) 212.25
Numero MDL MFCD00014774
InChI Key TUQQUUXMCKXGDI-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3'-diaminobenzophenone, bis 3-aminophenyl methanone, methanone, bis 3-aminophenyl, di3-aminophenyl ketone, 3,3'-diaminodiphenyl ketone, pubchem3381, acmc-1awhc, cbmicro_014188, 3,3'-diamino benzophenone, 3-3-aminobenzoyl aniline
PubChem CID 69145
IUPAC Name bis(3-aminophenyl)methanone
SMILES NC1=CC(=CC=C1)C(=O)C1=CC(N)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3'-Diaminobenzophenone
Punto di fusione 148°C to 152°C
Punti di ebollizione 285°C (11 mmHg)
Quantità 5 g
Beilstein 2837605
Peso formulazione 212.25
Percent Purity ≥90%