Learn More
3,3-Diethoxy-1-propanol, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-3770984
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Imballaggio:
Glass bottle
16777-87-0
C7H16O3
148.20
MFCD00074850
ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
140135
3,3-diethoxypropan-1-ol
CCOC(CCO)OCC
16777-87-0
C7H16O3
148.20
MFCD00074850
ASERXEZXVIJBRO-UHFFFAOYSA-N
140135
3,3-diethoxypropan-1-ol
CCOC(CCO)OCC
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3, 3-Diethoxy-1-propanol
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Colore Colorless
Densità 0.9410g/mL
Punti di ebollizione 90°C to 93°C (14.0 mmHg)
Punto d'infiammabilità 91°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3CH2O)2CHCH2CH2OH
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.941
Sinonimo 3,3-diethoxy-1-propanol, 3,3-diethoxypropanol, 1-propanol, 3,3-diethoxy, 3-hydroxypropionaldehyde diethyl acetal, 3, 3-diethoxypropanol, acmc-1c5mk, 1-propanol,3,3-diethoxy
Peso formulazione 148.2
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3-Diethoxy-1-propanol
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.