Learn More
3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11378906
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11378906 1 g 1g
11388906 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11378906 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19532.03
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 165904-27-8 | Molecular Formula: C13H27BO4 | Molecular Weight: 258.165 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 165904-27-8
Formula molecolare C13H27BO4
Molecular Weight (g/mol) 258.165
Numero MDL MFCD03788723
InChI Key VEDSPUPKZZMMLL-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester, 2-3,3-diethoxypropyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, 4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane-2-propanal diethyl acetal
PubChem CID 12115795
IUPAC Name 2-(3,3-diethoxypropyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)CCC(OCC)OCC
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Diethoxy-1-propylboronic acid pinacol ester
Indice di rifrazione 1.428
Quantità 1 g
Peso formulazione 258.17
Percent Purity 97%