Learn More
3,3'-Diethyloxadicarbocyanine iodide, 96%
Codice prodotto. 15465877
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15465877 250 mg 250mg
15445877 1 g 1g
15455877 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15465877 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33094.MD
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 14806-50-9 | C23H23IN2O2 | 486.35 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 14806-50-9
Formula molecolare C23H23IN2O2
Molecular Weight (g/mol) 486.35
Numero MDL MFCD00011953,MFCD00011953
InChI Key CLDZYSUDOQXJOU-UHFFFAOYSA-M
Sinonimo dodc iodide, 3-ethyl-2-5-3-ethyl-2-benzoxazolinylidene-1,3-pentadienyl benzoxazolium iodide, 5-3-ethylbenzoxazol-2-ylidene-1-3-ethylbenzoxazolium-2-yl-1,3-pentadiene iodide
PubChem CID 91972131
ChEBI CHEBI:51899
IUPAC Name (2Z)-3-ethyl-2-[5-(3-ethyl-1,3-benzoxazol-3-ium-2-yl)penta-2,4-dienylidene]-1,3-benzoxazole;iodide
SMILES [I-].CCN1\C(OC2=CC=CC=C12)=C\C=C\C=CC1=[N+](CC)C2=CC=CC=C2O1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3'-Diethyloxadicarbocyanine iodide
Punto di fusione ∽215°C (decomposition)
Quantità 250 mg
Sensibilità Light sensitive
Peso formulazione 486.36
Percent Purity 96%