Learn More
3,3'-Diethylthiatricarbocyanine perchlorate, 96%
Codice prodotto. 15448275
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
500 mg
Dimensione della confezione:
500mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15448275 500 mg 500mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 15448275 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H33024.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
CAS: 22268-66-2 | C25H25ClN2O4S2 | 517.055 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3'-Diethylthiatricarbocyanine perchlorate
CAS 22268-66-2
Punto di fusione 180°C to 182°C
Formula molecolare C25H25ClN2O4S2
Numero MDL MFCD00041995
Quantità 500 mg
Sinonimo DTTC perchlorate
InChI Key PZQHZVAROUTGBU-UHFFFAOYSA-M
SMILES CCN1C2=CC=CC=C2SC1=CC=CC=CC=CC3=[N+](C4=CC=CC=C4S3)CC.[O-]Cl(=O)(=O)=O
IUPAC Name (2E)-3-ethyl-2-[(2E,4E,6E)-7-(3-ethyl-1,3-benzothiazol-3-ium-2-yl)hepta-2,4,6-trienylidene]-1,3-benzothiazole;perchlorate
Molecular Weight (g/mol) 517.055
PubChem CID 9914540
Peso formulazione 517.07
Percent Purity 96%