Learn More
3,3-Difluoroazetidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30380050
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30380050 250 mg
30381146 100 mg
30384985 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30380050 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD442330250MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 06-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288315-03-7
Formula molecolare C3H5F2N . HCl
Molecular Weight (g/mol) 129.53
Sinonimo Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (1:1) (ACI), Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (9CI), 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
IUPAC Name 3,3-difluoroazetidine;hydrochloride
SMILES Cl.FC1(F)CNC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Difluoroazetidine Hydrochloride
Quantità 250 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H5F2N.ClH/c4-3(5)1-6-2-3;/h6H,1-2H2;1H
Peso formulazione 129.0157