Learn More
3,3-Difluoroazetidine Hydrochloride, TRC
Codice prodotto. 30384985
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
500 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità
30384985 500 mg
30380050 250 mg
30381146 100 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30384985 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD442330500MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 288315-03-7
Formula molecolare C3H5F2N . HCl
Molecular Weight (g/mol) 129.53
Sinonimo Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (1:1) (ACI), Azetidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride (9CI), 3,3-Difluoroazetidine hydrochloride
IUPAC Name 3,3-difluoroazetidine;hydrochloride
SMILES Cl.FC1(F)CNC1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Difluoroazetidine Hydrochloride
Quantità 500 mg
InChI Formula InChI=1S/C3H5F2N.ClH/c4-3(5)1-6-2-3;/h6H,1-2H2;1H
Peso formulazione 129.0157