Learn More
3,3'-Difluorobiphenyl, 97%
Codice prodotto. 11339375
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11339375 5 g 5g
11329375 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11339375 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L16740.06
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 24-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 396-64-5 | C12H8F2 | 190.19 g/mol
3,3'-Difluorobiphenyl is used materials in ferroelectric display devices
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,3′-Difluorobiphenyl is used materials in ferroelectric display devices
Solubility
Difficult to mix.
Notes
Store away from strong oxidizing agents. Keep container tightly closed. Store in cool, dry conditions in well sealed containers.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 396-64-5
Formula molecolare C12H8F2
Molecular Weight (g/mol) 190.19
Numero MDL MFCD00039216
InChI Key GAYJHUJLHJWCTH-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3'-difluorobiphenyl, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl, 1-fluoro-3-3-fluorophenyl benzene, 1,1'-biphenyl,3,3'-difluoro, 1,1'-biphenyl, 3,3'-difluoro, 3-fluoro-1-3-fluorophenyl benzene, acmc-1agdg, 3,3'-difluoro biphenyl, gayjhujlhjwcth-uhfffaoysa, 3,3'-difluoro-1,1'-biphenyl #
PubChem CID 123058
IUPAC Name 1-fluoro-3-(3-fluorophenyl)benzene
SMILES FC1=CC(=CC=C1)C1=CC(F)=CC=C1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3'-Difluorobiphenyl
Punto di fusione 7°C to 8°C
Densità 1.21
Punti di ebollizione 130°C (14 mmHg)
Indice di rifrazione 1.568
Quantità 5 g
Numero UN UN3151
Beilstein 2046445
Informazioni di solubilità Difficult to mix.
Peso formulazione 190.19
Percent Purity 97%