Learn More
3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid, 97%, Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15266028 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15266028 250 mg 250mg
15256028 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15266028 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 452262500
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Identificatori chimici
CAS 107496-54-8
Formula molecolare C5H6F2O2
Molecular Weight (g/mol) 136.1
InChI Key PLRCVBKYFLWAAT-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-difluorocyclobutanecarboxylic acid, 3,3-difluoro-cyclobutanecarboxylic acid, cyclobutanecarboxylic acid, 3,3-difluoro, cyclobutanecarboxylicacid, 3,3-difluoro, 3,3-difluorocyclobutanecarboxylicacid, acmc-209yhn, 3,3-difluorocyclopropyl methanol, 3,3-difluorocyclobutane carboxylic acid, 3,3-difluorocyclobutane-carboxylic acid, 3,3-difluoro-cyclobutane-1-carboxylic acid
PubChem CID 13777789
IUPAC Name 3,3-difluorocyclobutane-1-carboxylic acid
SMILES C1C(CC1(F)F)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid
Punto di fusione 50.0°C to 52.5°C
Densità 1.3700g/mL
Punti di ebollizione 205.0°C
Punto d'infiammabilità 78°C
Spettro a infrarossi Authentic
Quantità 250 mg
Gravità specifica 1.37
Peso formulazione 136.1
Percent Purity 97%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3-Difluorocyclobutanecarboxylic acid, 97%
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H312-Nocivo per contatto con la pelle.
  • H332-Nocivo se inalato.
  • H302-Nocivo se ingerito.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.