Learn More
3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Codice prodotto. 11369735
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
500 mg
Dimensione della confezione:
100mg
500mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11369735 500 mg 500mg
11379735 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11369735 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L19780.ME
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 02-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 163457-23-6 | C4H8ClF2N | 143.562 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 163457-23-6
Formula molecolare C4H8ClF2N
Molecular Weight (g/mol) 143.562
Numero MDL MFCD03788948
InChI Key YYVPZQADFREIFR-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-difluoropyrrolidine hydrochloride, 3,3-difluoropyrrolidine hcl, 3,3-difluoropyrrolidinehydrochloride, pyrrolidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride, pyrrolidine, 3,3-difluoro-, hydrochloride 1:1, 3,3-difluoro-pyrrolidine hcl, 3,3-difluoropyrrolidine hcl salt, 3,3-difluoropyrrolidine, chloride, 3,3-difluoro-pyrrolidinehydrochloride, pubchem9358
PubChem CID 24903482
IUPAC Name 3,3-difluoropyrrolidine;hydrochloride
SMILES C1CNCC1(F)F.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Difluoropyrrolidine hydrochloride
Punto di fusione 130°C to 134°C
Quantità 500 mg
Sensibilità Hygroscopic
Peso formulazione 143.56
Percent Purity 98%