missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MedChemExpress 3,3'-Dihexyloxacarbocyanine iodide

Codice prodotto. 16434667
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
16434667 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 16434667 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HYD0084

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

MedChemExpress 3,3'-Dihexyloxacarbocyanine iodide is a carbocyanine dye which can be used to monitor changes in mitochondrial membrane potential.

Specifica

Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture and light ∣ In solvent : -80°C, 6 months ∣ -20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture and light)
Quantità 50 mg
Shipping Condition Room temperature
Solubilità DMSO : 33.33 mg/mL (58.22 mM; Need ultrasonic)
Bersaglio HBV
Product Type Dye Reagents
Peso molecolare 572.52 g/mol
CAS 53213-82-4
Sinonimo DiOC6(3) iodide
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.