Learn More
Alfa Aesar™ 3,3-Dimethoxy-2-butanone, 98%
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | 3,3-Dimethoxy-2-butanone |
| CAS | 21983-72-2 |
| Colore | Colorless to Yellow |
| Densità | 0.987g/mL |
| Punti di ebollizione | 145°C to 146°C |
| Formula molecolare | C6H12O3 |
| Indice di rifrazione | 1.4070 |
| Numero MDL | MFCD00075266 |
| Quantità | 25 g |
| Numero UN | UN1224 |
| Show More |