Learn More
3,3-Dimethoxy-2-butanone, 98%
Codice prodotto. 10284814 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
Dimensione della confezione:
25g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
10284814 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10284814 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399720250
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
CAS: 21983-72-2 | C6H12O3 | 132.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 3-Dimethoxy-2-butanone
CAS 21983-72-2
Densità 0.9870g/mL
Punti di ebollizione 145°C to 146°C
Punto d'infiammabilità 45°C
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Glass Bottle
Formula molecolare C6H12O3
Formula lineare CH3C(OCH3)2C(O)CH3
Numero MDL MFCD00075266
Quantità 25 g
Gravità specifica 0.987
Sinonimo 3,3-dimethoxy-2-butanone, 2-butanone, 3,3-dimethoxy, acmc-20aa6y, 3.3-dimethoxy-2-butanone, 3,3-dimethoxy-2-oxobutane, 3,3-dimethoxy-butan-2-one, ksc495e8l
InChI Key UFQBSPGKRRSATO-UHFFFAOYSA-N
SMILES COC(C)(OC)C(C)=O
IUPAC Name 3,3-dimethoxybutan-2-one
Molecular Weight (g/mol) 132.16
PubChem CID 140871
Peso formulazione 132.16
Percent Purity 98%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3-Dimethoxy-2-butanone
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 3
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H226-Liquido e vapori infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.