Learn More
3,3'-Dimethoxybenzidine, 97%
Codice prodotto. 10269880 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10269880 5 g Bottiglia in vetro 5g
10065810 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10269880 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 407890050
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 119-90-4 | C14H16N2O2 | 244.29 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 119-90-4
Formula molecolare C14H16N2O2
Molecular Weight (g/mol) 244.29
Numero MDL MFCD00008372
InChI Key JRBJSXQPQWSCCF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3'-dimethoxybenzidine, o-dianisidine, dianisidine, cellitazol b, neutrosel navy bn, diacel navy dc, disperse black 6, blue base nb, blue bn base, blue base irga b
PubChem CID 8411
ChEBI CHEBI:82321
IUPAC Name 4-(4-amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyaniline
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 3'-Dimethoxybenzidine
Nota nome pract., 97%
CAS min. % 96.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 135°C to 139°C
Colore Beige-Brown to Pink
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 5 g
Indice di Merck 15, 2992
Peso formulazione 244.29
Percent Purity 97%
Forma fisica Crystalline Powder