Learn More
3,3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride, 98%
Codice prodotto. 10553551 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio unitSize
10553551 25 g Bottiglia in vetro 25g
10167303 5 g Bottiglia in vetro 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10553551 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 184470250
Richiesta di formato massivo o personalizzato
CAS: 20325-40-0 | C14H16N2O2·2HCl | 317.21 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 20325-40-0
Formula molecolare C14H16N2O2·2HCl
Molecular Weight (g/mol) 317.21
Numero MDL MFCD00012488
InChI Key UXTIAFYTYOEQHV-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3'-dimethoxybenzidine dihydrochloride, o-dianisidine dihydrochloride, 3,3'-dimethoxy-1,1'-biphenyl-4,4'-diamine dihydrochloride, unii-qv96qa6ukk, dianisidine dihydrochloride, ccris 998, o-dianisidine hcl, qv96qa6ukk, c.i. disperse black 6 dihydrochloride
PubChem CID 62311
IUPAC Name 4-(4-amino-3-methoxyphenyl)-2-methoxyaniline;dihydrochloride
SMILES COC1=C(C=CC(=C1)C2=CC(=C(C=C2)N)OC)N.Cl.Cl
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 3'-Dimethoxybenzidine dihydrochloride
Nota nome 99%
CAS min. % 98.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione 268.0°C
Colore Beige to Gray-Purple
Perdita all'essiccatura 1% max.
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 98%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Quantità 25 g
Beilstein 13, 807
Peso formulazione 317.21
Percent Purity 98%
Forma fisica Crystalline Powder