Learn More
3,3-Dimethoxyestra-5(10),9(11)-dien-17-one, TRC
Codice prodotto. 30007687
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30007687 10 mg 10mg
30008609 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007687 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD47660510MG
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 10109-76-9
Formula molecolare C20 H28 O3
Molecular Weight (g/mol) 316.43
Sinonimo Estra-5(10),9(11)-diene-3,17-dione 3-(Dimethyl Acetal), (8S,13S,14S)-3,3-dimethoxy-13-methyl-3,4,6,7,8,12,13,14,15,16-decahydro-1H-cyclopenta[a]phenanthren-17(2H)-one;
IUPAC Name (8S,13S,14S)-3,3-dimethoxy-13-methyl-1,2,4,6,7,8,12,14,15,16-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-17-one
SMILES COC1(CCC2=C(CC[C@H]3[C@@H]4CCC(=O)[C@@]4(C)CC=C23)C1)OC
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Dimethoxyestra-5(10),9(11)-dien-17-one
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C20H28O3/c1-19-10-8-15-14-9-11-20(22-2,23-3)12-13(14)4-5-16(15)17(19)6-7-18(19)21/h8,16-17H,4-7,9-12H2,1-3H3/t16-,17+,19+/m1/s1
Peso formulazione 316.2038