Learn More
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane, 95%
Codice prodotto. 15478859
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
Dimensione della confezione:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15478859 5 g 5g
11357066 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15478859 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore L06951.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2245-30-9 | C6H12O | 100.161 g/mol
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane is used as pharm and intermediates.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane is used as pharm and intermediates.
Notes
Store in cool place. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Incompatible materials are Strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2245-30-9
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
Numero MDL MFCD00051590
InChI Key HEAYDCIZOFDHRM-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-dimethyl-1,2-epoxybutane, tert-butyloxirane, tert-butylethylene oxide, 3,3-dimethylbutene oxide, oxirane, 1,1-dimethylethyl, 3,3-dimethyl-1-butene oxide, 1,2-epoxy-3,3-dimethylbutane, tert.-butyloxirane, tert-butyl oxirane, butane, 1,2-epoxy-3,3-dimethyl
PubChem CID 92174
IUPAC Name 2-tert-butyloxirane
SMILES CC(C)(C)C1CO1
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Densità 0.822
Punti di ebollizione 95°C to 96°C
Punto d'infiammabilità −1°C (30°F)
Odore Recognizable
Indice di rifrazione 1.401
Quantità 5 g
Numero UN UN1993
Beilstein 102478
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 95%
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3-Dimethyl-1,2-epoxybutane
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: tert-Butyloxirane