Learn More
3,3-Dimethyl-1,5-dioxacycloundecane-6,11-dione, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,3-dimethyl-1,5-dioxacycloundecane-6,11-dione |
| CAS | 94113-47-0 |
| Formula molecolare | C11 H18 O4 |
| Quantità | 10 mg |
| Sinonimo | 3, 3-Dimethyl-1, 5-Dioxacycloundecane-6,11-Dione |
| InChI Formula | InChI=1S/C11H18O4/c1-11(2)7-14-9(12)5-3-4-6-10(13)15-8-11/h3-8H2,1-2H3 |
| SMILES | CC1(C)COC(=O)CCCCC(=O)OC1 |
| IUPAC Name | 3,3-dimethyl-1,5-dioxacycloundecane-6,11-dione |
| Molecular Weight (g/mol) | 214.26 |
| Peso formulazione | 214.1205 |