Learn More
3,3-Dimethyl-1-butyne, 98%
Codice prodotto. 10341274 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mL
25 mL
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
25mL
5mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10341274 25 mL Bottiglia in vetro 25mL
10144850 5 mL Bottiglia in vetro 5mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 10341274 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 223440250
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 917-92-0 | C6H10 | 82.13 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 917-92-0
Formula molecolare C6H10
Molecular Weight (g/mol) 82.13
Numero MDL MFCD00008852
InChI Key PPWNCLVNXGCGAF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-dimethyl-1-butyne, tert-butylacetylene, t-butylacetylene, 3,3-dimethylbutyne, 1-butyne, 3,3-dimethyl, t-butyl acetylene, 3,3,3-trimethylpropyne, 1-butyne,3,3-dimethyl, tertbutylacetylene, tert-butylacetyiene
PubChem CID 13512
IUPAC Name 3,3-dimethylbut-1-yne
SMILES CC(C)(C)C#C
Specifications
Materiale o nome chimico 3, 3-Dimethyl-1-butyne
CAS min. % 97.5
CAS max % 100.0
Punto di fusione -78.0°C
Colore Colorless
Densità 0.6600g/mL
Punti di ebollizione 33.0°C to 38.0°C
Punto d'infiammabilità −034°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 97.5% min. (GC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CC≡CH
Indice di rifrazione 1.3730 to 1.3750
Quantità 25 mL
Beilstein 01, 256
Gravità specifica 0.66
Informazioni di solubilità Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in chloroform,benzene,toluene
Peso formulazione 82.13
Percent Purity 98%
Forma fisica Liquid