Learn More
3,3-Dimethyl-1-butyne, 98%
Descrizione
3,3-Dimethyl-1-butyne is used as an active pharmaceutical intermediate for terbinafine. It is also used in the preparation of 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyne. Further, it is used in the synthesis of erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN by hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
3,3-Dimethyl-1-butyne is used as an active pharmaceutical intermediate for terbinafine. It is also used in the preparation of 2,2,7,7-tetramethyl-octa-3,5-diyne. Further, it is used in the synthesis of erythro and threo isomers of B-(3,3-dimethyl-1,2-dideuterio-1-butyl)-9-BBN by hydroboration-deuteronolysis-hydroboration sequence.
Solubility
Miscible with chloroform, benzene and toluene. Immiscible with water.
Notes
Store in a cool place. Incompatible with strong oxidizing agents.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,3-Dimethyl-1-butyne |
| Punto di fusione | -78°C |
| Densità | 0.671 |
| Punti di ebollizione | 37°C to 38°C |
| Punto d'infiammabilità | <−34°C (−29°F) |
| Odore | Recognizable |
| Formula lineare | (CH3)3CC≡CH |
| Indice di rifrazione | 1.3745 |
| Quantità | 25 g |
| Numero UN | UN3295 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- 3,3-Dimethyl-1-butyne
- Pericolo
- PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 3
- Liquido infiammabile Categoria 2
- H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
- H412-Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
- P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
- P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
- P403+P233-Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ben ventilato.
- MIXTURE LIST-Contain: 3,3-Dimethylbutyne