Learn More
3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole, 95%
Codice prodotto. 15505226 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 mg
1 g
5 g
Dimensione della confezione:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15505226 250 mg 250mg
15340208 1 g 1g
15595216 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15505226 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 456902500
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 18-08-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 887144-97-0 | C10H10F3IO | 330.09 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 887144-97-0
Formula molecolare C10H10F3IO
Molecular Weight (g/mol) 330.09
InChI Key HVAPLSNCVYXFDQ-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 1-trifluoromethyl-3,3-dimethyl-1,2-benziodoxole, togni's reagent, togni reagent, unii-3ok0e02mt6, 1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl, 1,3-dihydro-3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1,3-dihydro-1lambda3,2-benziodoxole, 3,3-dimethyl-1-trifluoromethyl-1? 3 ,2-benziodaoxole, togni's reagents dimethyl compound mi
PubChem CID 16043572
IUPAC Name 3,3-dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1$l^{3},2-benziodoxole
SMILES CC1(C2=CC=CC=C2I(O1)C(F)(F)F)C
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Dimethyl-1-(trifluoromethyl)-1,2-benziodoxole
Punto di fusione 75.0°C to 79.0°C
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Quantità 250 mg
Peso formulazione 330.09
Percent Purity 95%