Learn More
3,3-Dimethylbutyraldehyde, 97%
Codice prodotto. 15491808
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mL
5 mL
25 mL
Dimensione della confezione:
1mL
25mL
5mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15491808 1 mL 1mL
15471808 5 mL 5mL
15481808 25 mL 25mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15491808 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore H55522.XF
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-12-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 2987-16-8 | C6H12O | 100.161 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2987-16-8
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.161
Numero MDL MFCD00042807
InChI Key LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
PubChem CID 76335
IUPAC Name 3,3-dimethylbutanal
SMILES CC(C)(C)CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Densità 0.798
Punti di ebollizione 104°C to 106°C
Punto d'infiammabilità 13°C (55°F)
Formula lineare (CH3)3CCH2CHO
Indice di rifrazione 1.397
Quantità 1 mL
Numero UN UN1989
Beilstein 1735829
Sensibilità Air and moisture sensitive
Peso formulazione 100.16
Percent Purity 97%