Learn More
3,3-Dimethylbutyraldehyde, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 10011044
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Glass bottle
2987-16-8
C6H12O
100.16
MFCD00042807
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
76335
3,3-dimethylbutanal
CC(C)(C)CC=O
2987-16-8
C6H12O
100.16
MFCD00042807
LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
76335
3,3-dimethylbutanal
CC(C)(C)CC=O
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico 3, 3-Dimethylbutyraldehyde
Punto di fusione -24°C
Colore Colorless
Densità 0.7980g/mL
Punti di ebollizione 104°C to 106°C
Punto d'infiammabilità 13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Glass bottle
Formula lineare (CH3)3CCH2CHO
Indice di rifrazione 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Quantità 5 g
Gravità specifica 0.798
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7.3g/L (20°C)
Viscosità 0.98 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 100.16
Percent Purity ≥94%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.