Learn More
3,3-Dimethylbutyraldehyde
Codice prodotto. 10768045 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
5 g
25 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10768045 1 g Bottiglia in vetro 1g
10011044 5 g Bottiglia in vetro 5g
10491864 25 g Bottiglia in vetro 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10768045 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 257260010
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 2987-16-8 | C6H12O | 100.16 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 2987-16-8
Formula molecolare C6H12O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Numero MDL MFCD00042807
InChI Key LTNUSYNQZJZUSY-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo 3,3-dimethylbutyraldehyde, 3,3-dimethyl-butyraldehyde, butanal, 3,3-dimethyl, unii-cam6hd7jki, tert-butylacetaldehyde, 3,3-dimethyl-butanal, cam6hd7jki, neohexal, pubchem3076, 3,3-dimethylbutyraldehyd
PubChem CID 76335
IUPAC Name 3,3-dimethylbutanal
SMILES CC(C)(C)CC=O
Specifica
Materiale o nome chimico 3, 3-Dimethylbutyraldehyde
Punto di fusione -24°C
Colore Colorless
Densità 0.7980g/mL
Punti di ebollizione 104°C to 106°C
Punto d'infiammabilità 13°C
Spettro a infrarossi Authentic
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare (CH3)3CCH2CHO
Indice di rifrazione 1.3960 to 1.3980 (20°C, 589nm)
Quantità 1 g
Gravità specifica 0.798
Informazioni di solubilità Solubility in water: 7.3g/L (20°C)
Viscosità 0.98 mPa.s (20°C)
Peso formulazione 100.16
Percent Purity ≥94%
Forma fisica Liquid
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • 3,3-Dimethylbutyraldehyde
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Liquido infiammabile Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H225-Liquido e vapori facilmente infiammabili.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P240-Mettere a terra/massa il contenitore e il dispositivo ricevente.
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.