Learn More
3,3-Dimethylbutyraldehyde, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | 3,3-Dimethylbutyraldehyde |
| CAS | 2987-16-8 |
| Formula molecolare | C6H12O |
| Quantità | 2.5 g |
| Sinonimo | 3,3-Dimethylbutanal, 3-Methyl-isovaleraldehyde, tert-Butylacetaldehyde |
| InChI Formula | InChI=1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3 |
| SMILES | CC(C)(C)CC=O |
| Molecular Weight (g/mol) | 100.16 |
| Peso formulazione | 100.0888 |