Learn More
3,3-Dimethylbutyraldehyde, TRC
Codice prodotto. 30377324
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
Dimensione della confezione:
5g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30377324 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30377324 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCD4618905G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico 3,3-Dimethylbutyraldehyde
CAS 2987-16-8
Formula molecolare C6H12O
Quantità 5 g
Sinonimo 3,3-Dimethylbutanal, 3-Methyl-isovaleraldehyde, tert-Butylacetaldehyde
InChI Formula InChI=1S/C6H12O/c1-6(2,3)4-5-7/h5H,4H2,1-3H3
SMILES CC(C)(C)CC=O
Molecular Weight (g/mol) 100.16
Peso formulazione 100.0888